Tisk…
N-Butylethylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Amino-2-(butylamino)ethane, N-Butyl-1,2-diaminoethane
OR6518-25G OR6518-100G
APOSOR6518-25GEA 2750 CZK
APOSOR6518-25G APOSOR6518-100G
N-Butylethylenediamine 97%
N-Butylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
MW: 116.21
Bod varu: 144…146 °C
Hustota: 0.836 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025602
CAS číslo: 19522-69-1
UN: 2734
ADR: 8+3 II