Tisk…
N-Ethylethylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 1740 CZK
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Ethylethylenediamine
N-Ethylethylenediamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Bod varu: 128…130 °C
Hustota: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008166
CAS číslo: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II