N-Methylethylenediamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
OR6516-25G
OR6516-5G
OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA
3110
CZK
APOSOR6516-25G
APOSOR6516-5G
APOSOR6516-100G
N-Methylethylenediamine 95%
N-Methylethylenediamine
Vzorec:
C₃H₁₀N₂ Bod varu: 114…117 °C Hustota: 0,85 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008165 CAS číslo: 109-81-9 EINECS: 203-707-4 UN: 2734 ADR: 8+3,II |