N,N-Dimethylethylendiamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6514-100G
OR6514-1KG
OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA
622
CZK
APOSOR6514-100G
APOSOR6514-1KG
APOSOR6514-250G
N,N-Dimethylethylendiamine 97%
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec:
C₄H₁₂N₂ Bod varu: 107 °C Hustota: 0,81 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008175 CAS číslo: 108-00-9 EINECS: 203-541-2 UN: 2733 ADR: 3+8,II |