Tisk…
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6513-100G OR6513-25G OR6513-5G
APOSOR6513-100GEA 2730 CZK
APOSOR6513-100G APOSOR6513-25G APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
Bod tání: 260…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012744
CAS číslo: 2328-12-3