Tisk…
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 953 CZK
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Bod varu: 83 °C/40mmHg
Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01570549
CAS číslo: 41838-46-4
UN: 1760
ADR: 8,III