Tisk…
6-Chloro-1-hexanol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 1450 CZK
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Chloro-1-hexanol 97+%
6-Chloro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO
Bod varu: 108…112 °C/14mmHg
Hustota: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002984
CAS číslo: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2