Tisk…
5-Chloro-1-pentanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 622 CZK
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Vzorec: C₅H₁₁ClO
MW: 122.59
Bod varu: 102…103 °C/8mmHg
Hustota: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039556
CAS číslo: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8