Tisk…

Cyclopropylméthanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 2030 CZK
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylméthanol 98%
Cyclopropylméthanol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 123…124 °C
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001309
CAS číslo: 2516-33-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR