Tisk…
(±)-1-Indanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
OR6504-100G OR6504-25G OR6504-5G
APOSOR6504-100GEA 1700 CZK
APOSOR6504-100G APOSOR6504-25G APOSOR6504-5G
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 128 °C/12mmHg
Bod tání: 50…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003797
CAS číslo: 6351-10-6