Tisk…
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 2700 CZK
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
MW: 119.16 g/mol
Bod varu: 139…140 °C
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008485
CAS číslo: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3 III