Tisk…
1,10-Diiododecane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6497-10G OR6497-250G OR6497-50G
APOSOR6497-10GEA 2070 CZK
APOSOR6497-10G APOSOR6497-250G APOSOR6497-50G
1,10-Diiododecane 98%
1,10-Diiododecane
Vzorec: C₁₀H₂₀I₂
MW: 394,08 g/mol
Bod varu: 197…200 °C/12mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001086
CAS číslo: 16355-92-3
EINECS: 240-415-6