Tisk…
2,4-Dibromothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 910 CZK
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromothiazole
2,4-Dibromothiazole
Vzorec: C₃HBr₂NS
MW: 242.92
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318994
CAS číslo: 4175-77-3