Tisk…
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 1410 CZK
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9
Bod varu: 116…118 °C/12mmHg
Bod tání: 27…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019014
CAS číslo: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0