Tisk…
4-Cyclohexylphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6485-100G OR6485-25G OR6485-5G OR6485-10G
APOSOR6485-100GEA 2280 CZK
APOSOR6485-100G APOSOR6485-25G APOSOR6485-5G APOSOR6485-10G
4-Cyclohexylphenol 97%
4-Cyclohexylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035699
CAS číslo: 1131-60-8