Tisk…
7-Bromoheptanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 7-Bromoenanthic Acid
OR6483-5G OR6483-10G OR6483-1G
APOSOR6483-5GEA 910 CZK
APOSOR6483-5G APOSOR6483-10G APOSOR6483-1G
7-Bromoheptanoic acid 97%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Bod varu: 145 °C/3mmHg
Bod tání: 27…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037800
CAS číslo: 30515-28-7
UN: 3261
ADR: 8,III