Tisk…
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 1490 CZK
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Vzorec: C₉H₉IO₂
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017597
CAS číslo: 1643-29-4