Iodoantipyrine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Iodo-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
OR6470-100G
OR6470-25G
APOSOR6470-100GEA
45300
CZK
APOSOR6470-100G
APOSOR6470-25G
Iodoantipyrine 98%
Iodoantipyrine
Radiopharmaceutical precursor.
Vzorec:
C₁₁H₁₁IN₂O MW: 314,13 g/mol Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00040720 CAS číslo: 129-81-7 |