Tisk…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 1660 CZK
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003362
CAS číslo: 881-68-5