Tisk…
2,6-Pyridinedimethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 7540 CZK
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Bod varu: 185 °C/15mmHg
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006351
CAS číslo: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0