Tisk…
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 1410 CZK
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 199…200 °C
Hustota: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082592
CAS číslo: 3430-22-6