Tisk…
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 2280 CZK
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 87 °C/10mmHg
Hustota: 1.545 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082590
CAS číslo: 4926-28-7