Tisk…

4-Isopropylanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 2480 CZK
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Isopropylanisole 98%
4-Isopropylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 212…213 °C
Hustota: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015033
CAS číslo: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR