Tisk…
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 2150 CZK
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.0491 g/mol
Bod varu: 56…58 °C
Hustota: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235164
CAS číslo: 3430-31-7