Tisk…
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 1540 CZK
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 102…103 °C/20mmHg
Hustota: 1,512 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040743
CAS číslo: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4