N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6449-1G
OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA
12200
CZK
APOSOR6449-1G
APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₄ Bod tání: 133…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00202977 CAS číslo: 81261-93-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...