Tisk…
4-Dibenzofuranboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 1370 CZK
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₃
Bod tání: 286…291 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00092336
CAS číslo: 100124-06-9