Tisk…

α-Bromo-m-xylene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Methylbenzyl bromide

OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 7440 CZK
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Bod varu: 184…185 °C/340mmHg
Bod tání: 18
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000177
CAS číslo: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10223

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR