Tisk…
3-Methoxybenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 11210 CZK
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,063 g/mol
Bod varu: 152 °C
Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216590
CAS číslo: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II