Tisk…
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6437-1G OR6437-5G OR6437-500MG
APOSOR6437-1GEA 1580 CZK
APOSOR6437-1G APOSOR6437-5G APOSOR6437-500MG
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Vzorec: C₅H₉ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801011
CAS číslo: 19382-49-1