Tisk…
2-Chloroethyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
OR6436-100G
APOSOR6436-100GEA 3970 CZK
APOSOR6436-100G
2-Chloroethyl isocyanate 97%
2-Chloroethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Bod varu: 135…142 °C
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002043
CAS číslo: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III