Tisk…
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6434-10G OR6434-1G OR6434-5G
APOSOR6434-10GEA 5460 CZK
APOSOR6434-10G APOSOR6434-1G APOSOR6434-5G
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Bod varu: 113…118 °C/3mmHg
Bod tání: 48…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014698
CAS číslo: 13471-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III