Tisk…
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6433-1G OR6433-5G
APOSOR6433-1GEA 0 CZK
APOSOR6433-1G APOSOR6433-5G
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₄N₂O
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013856
CAS číslo: 16413-26-6