Tisk…
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1-Bis(Hydroxymethyl)cyclopropane
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 1160 CZK
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Bod varu: 235…236 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464207
CAS číslo: 39590-81-3