Tisk…
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6431-1G OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA 4860 CZK
APOSOR6431-1G APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 105…110 °C/0,08mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056334
CAS číslo: 38580-68-6