3-Pyridazinemethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6428-1G
OR6428-250MG
OR6428-5G
APOSOR6428-1GEA
2820
CZK
APOSOR6428-1G
APOSOR6428-250MG
APOSOR6428-5G
3-Pyridazinemethanol 97%
3-Pyridazinemethanol
Vzorec:
C₅H₆N₂O Bod varu: 150 °C/1mmHg Bod tání: 59…61 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04972629 CAS číslo: 37444-46-5 |