(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G
OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA
827
CZK
APOSOR6426-25G
APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Vzorec:
C₅H₈N₂O MW: 112.13 g/mol Bod tání: 107…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00964673 CAS číslo: 17334-08-6 |