Tisk…
Propargyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 3110 CZK
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargyl chloride 97%
Propargyl chloride
Vzorec: C₃H₃Cl
MW: 74.51
Bod varu: 58 °C
Bod tání: -77
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000980
CAS číslo: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II