Tisk…
4-Amino-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6421-5G OR6421-25G OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA 705 CZK
APOSOR6421-5G APOSOR6421-25G APOSOR6421-100G
4-Amino-2-methylpyridine 97%
4-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00186509
CAS číslo: 18437-58-6