Tisk…
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6419-1G OR6419-250MG
APOSOR6419-1GEA 13790 CZK
APOSOR6419-1G APOSOR6419-250MG
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235254
CAS číslo: 701298-97-7