Tisk…
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromopyrido[2,3-b]pyrazine
OR6418-1G OR6418-250MG OR6418-5G
APOSOR6418-1GEA 1080 CZK
APOSOR6418-1G APOSOR6418-250MG APOSOR6418-5G
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄BRN₃
MW: 210,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01105748
CAS číslo: 52333-42-3