Tisk…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 5390 CZK
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Bod varu: 139…140 °C/36mmHg
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006083
CAS číslo: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II