Tisk…

4-Amino-3-chloropyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 705 CZK
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03984473
CAS číslo: 19798-77-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR