Tisk…
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 1540 CZK
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 182…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006220
CAS číslo: 6602-32-0