Tisk…
Methyl coumalate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 13990 CZK
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
Methyl coumalate 97%
Methyl coumalate
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 178…180 °C/60mmHg
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010120
CAS číslo: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1