Tisk…
2,5-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 2530 CZK
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 135…136 °C
Bod tání: 44352 °C
Hustota: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000090
CAS číslo: 615-59-8