Tisk…
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6404-1G OR6404-250MG
APOSOR6404-1GEA 11180 CZK
APOSOR6404-1G APOSOR6404-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056330
CAS číslo: 885468-36-0