Tisk…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6399-100G OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA 3120 CZK
APOSOR6399-100G APOSOR6399-25G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014611
CAS číslo: 6164-79-0