Tisk…
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
OR6398-5G
APOSOR6398-5GEA 2280 CZK
APOSOR6398-5G
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate 95%
Methyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235247
CAS číslo: 381247-99-0