Tisk…
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
OR6397-1G
APOSOR6397-1GEA 0 CZK
APOSOR6397-1G
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate 97%
Methyl-5-bromo-2-hydroxynicotinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03844843
CAS číslo: 120034-05-1